Documentos Principais
555878
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(dimethyl)silane
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2SiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
108.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
82-83 °C (lit.)
densidade
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)