554308
2,4,6-Trimethylphenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
Mesitylacetonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(CC#N)c(C)c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4H2,1-3H3
chave InChI
SDKQOGSGNPGPRN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- ethyl mesitylacetate
- α-mesitylacetoacetonitrile
- mesitylacetone
- β-hydroxy-a-mesitylacrylonitrile
- α-mesitylpropionic acid
- α-mesityl-8-phenylpropionitrile
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3