Key Documents
554286
Sigma-Aldrich
Mesitylacetic acid
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylphenylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(CC(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-7-4-8(2)10(6-11(12)13)9(3)5-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
CQWMQAKKAHTCSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
α2-Chloroisodurene and mesitylacetonitrile are formed as intermediates during the synthesis of mesitylacetic acid. Mesitylacetic acid can be synthesized from mesitylene.
Aplicação
Mesitylacetic acid may be used to synthesize 2,4,6-trimethvlbenzyl mesitylacetate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Mesitylacetic Acid.
Li H, et al.
Jing Xi Hua Gong Zhong Jian Ti / Fine Chemical Intermediates, 1, 009-009 (2010)
Reaction Paths in the Kolbe Synthesis.
Rand L and Mohar AF.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3885-3888 (1965)
Mesitylacetic acid.
Fuson RC and Rabjohn N.
Organic Syntheses, 69-69 (1955)