Documentos
273023
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3C]2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
234.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
173-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(13(16)17)8-12(9-11)15(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17)
chave InChI
NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid was used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulphate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)