Ensaio
97%
forma
solid
pf
164-168 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
QNNJHBNTHVHALE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3