Documentos
678902
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4FIO2
Número CAS:
Peso molecular:
266.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
145-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
XPFMQYOPTHMSJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges