551198
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol
97%
Sinônimo(s):
1-p-Tolyl-but-3-en-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5270 (lit.)
p.e.
253 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(O)CC=C
InChI
1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8,11-12H,1,4H2,2H3
chave InChI
RCKGDEZXTBRGHR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)