Documentos Principais
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.063,00
R$ 1.063,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.063,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.063,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
234 °C (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
chave InChI
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
217.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde