55100
8-Quinolinol hemisulfate salt
≥98.0% (dry substance, T), yellow
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
C9H7NO · ½H2SO4 (Linear Formula)
Ensaio
≥98.0% (dry substance, T)
Impurezas
~5% water
cor
yellow
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
YYVFXSYQSOZCOQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?