Documentos Principais
50780
Sigma-Aldrich
Cloreto de ouro (III)
~52% Au basis
Sinônimo(s):
Cloreto áurico, Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 638,00
1 G
R$ 2.133,00
5 G
R$ 9.477,00
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 638,00
1 G
R$ 2.133,00
5 G
R$ 9.477,00
About This Item
Fórmula linear:
HAuCl4 · aq
Número CAS:
Peso molecular:
339.79 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 638,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
powder
concentração
~52% Au
cor
brown
densidade
3.9 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
chave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gold(III) chloride hydrate is a yellowish crystalline solid and a powerful oxidizing agent widely used in gold electroplating, catalyst synthesis, and organic transformations.[1] [2]
Aplicação
Gold(III) chloride hydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.[1]
  • As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.[3]
  • To produce composite colloids of gold and polypyrrole.[2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly efficient doping of carbon nanotube films with chloroauric acid by dip-coating
Orysia T. Zaremba, et al.
Materials Science and Engineering, B, 278, 115648-115648 (2022)
Reaction of pyrrole and chlorauric acid a new route to composite colloids
Matthew C Henry, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 148, D155-D155 (2001)
Blue emitting gold nanoclusters templated by poly-cytosine DNA at low pH and poly-adenine DNA at neutral pH
AC Thomas, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 6845-6847 (2012)
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.