230898
Antimony(III) oxide
powder, 5 μm, ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Diantimony trioxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
powder
tamanho de partícula
5 μm
p.e.
1550 °C (lit.)
pf
655 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
chave InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Thermal Decomposition and Carbothermal Reduction: Examines the recycling and purification processes of Antimony(III) oxide from metal oxides, valuable for those interested in sustainable metallurgy (Karlsson et al., 2018).
- Oxidation of Antimony(III) in Soil by Manganese(IV) Oxide: Studies the interaction between manganese oxide and antimony(III) oxide in soils, providing insights into environmental chemistry and soil remediation (Fu et al., 2018).
- Adsorption of Antimony(V) onto Mn(II)-Enriched Surfaces: Focuses on how manganese oxide interacts with antimony(V), relevant for those studying adsorption processes and water treatment technologies (Liu et al., 2015).
- Kinetic Modeling of Antimony(III) Oxidation and Sorption in Soils: Provides a kinetic model of antimony(III) interactions with environmental matrices, useful for environmental scientists and chemists involved in pollution control (Cai et al., 2016).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?