Key Documents
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19NO
Número CAS:
Peso molecular:
205.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
pf
45-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
chave InChI
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)