Key Documents
545392
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
98%
Sinônimo(s):
2,7-Di-tert-butylfluorenylmethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H28O
Número CAS:
Peso molecular:
308.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
119-121 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(CO)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28O/c1-21(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(22(4,5)6)12-19(17)20(13-23)18(16)11-14/h7-12,20,23H,13H2,1-6H3
chave InChI
HMVSJFHAWQHGEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol is a fluorene derivative that can be prepared from 2,7-di-tert-butylfluorene.
Aplicação
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol may be used to synthesize 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fmoc: a more soluble analogue of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl protecting group.
K D Stigers et al.
The Journal of organic chemistry, 65(12), 3858-3860 (2000-06-24)