Documentos Principais
548456
Sigma-Aldrich
Indium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
InCl2
Número CAS:
Peso molecular:
185.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
262 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[InH]Cl
InChI
1S/2ClH.In.H/h2*1H;;/q;;+2;/p-2
chave InChI
RLVOJNSMGYFATO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.