Documentos Principais
544515
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OCH3)SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
285.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
115-118 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is a benzenesulfonyl chloride derivative.
Aplicação
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of the following 1-bromo-3-heteroarylbenzene derivatives:[1]
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of symmetrical and unsymmetrical 1,3-diheteroarylbenzenes through palladium-catalyzed direct arylation of benzene-1,3-disulfonyl dichloride and 3-bromobenzenesulfonyl chlorides.
Idris I, et al.
Tetrahedron, 71(52), 9617-9625 (2015)
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii