Documentos Principais
544507
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
225.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
32-36 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
chave InChI
OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene is an aryl halide.
Aplicação
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene may be used in the synthesis of:
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene [1]
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenyl]benzene[1]
  • 2,3-dibromo-1,4-dichlorobenzene[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mizoroki?Heck Reactions Catalyzed by Dichloro{bis[1?(dicyclohexylphosphanyl) piperidine]} palladium: Palladium Nanoparticle Formation Promoted by (Water?Induced) Ligand Degradation.
Oberholzer M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 627-641 (2012)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)