Documentos Principais
749281
Sigma-Aldrich
1H-Imidazole-4-sulfonyl chloride
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 596,00
R$ 596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 596,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3ClN2O2S
Peso molecular:
166.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 596,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
163-174 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
chave InChI
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)