Documentos Principais
538698
Sigma-Aldrich
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 589,00
R$ 589,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 589,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
202.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 589,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4620 (lit.)
p.e.
216-217 °C (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)