Documentos Principais
541826
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(Cl2C6H3S)2
Número CAS:
Peso molecular:
356.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
66-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
chave InChI
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide is also known as 3,3′,5,5′-tetrachlorodiphenyl disulfide.
Aplicação
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulphide may be used in the synthesis of 3-(3-((3,5-dichlorophenyl)thio)-6-methyl-1H-indol-2-yl)propanoic acid.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Manunya Nuth et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(8), 3235-3246 (2013-03-27)
Smallpox constitutes a major bioterrorism threat, which underscores the need to develop antiviral drugs for rapid response in the event of an attack. Viral processivity factors are attractive drug targets in being both specific and essential for their cognate DNA