204552
Tellurium dioxide
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Telluria, Tellurium (IV) oxide, Tellurium oxide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.995% trace metals basis
pf
733 °C (lit.)
densidade
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
chave InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a seed layer to fabricate hole-extracting electrodes in an organic photovoltaic device. The addition of TeO2 enhances the optical transmittance of the electrode.
- As a starting material to prepare tellurite glasses for gamma radiation shielding and other optical applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?