C15605
4,4′-Dithiodibutyric acid
95%
Sinônimo(s):
3-Carboxypropyl disulfide, Di(4-carboxybutyl) disulfide
About This Item
Fórmula linear:
[-S(CH2)3CO2H]2
Número CAS:
Peso molecular:
238.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4,4′-Dithiodibutyric acid is an organic sulfur compound, primarily used as a cross-linking agent in the synthesis of polymers and materials.
Aplicação
4,4′-Dithiodibutyric acid can be used as:
- A precursor to produce novel polythioester (PTE).
- A reactant in the production of chemically crosslinked epoxidized natural rubber.
- An alternative monolayer for protein chips.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Biodegradation of the organic disulfide 4, 4?-dithiodibutyric acid by Rhodococcus spp
Khairy, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81, 8294-8306 (2015)
Genome and proteome analysis of Rhodococcus erythropolis MI2: Elucidation of the 4, 4-dithiodibutyric acid catabolism
Khairy, et al.
PLoS ONE, 11, e0167539-e0167539 (2016)
Development and characterization of 4, 4?-dithiodibutyric acid as a monolayer for protein chip
Jang, et al.
Sensors and Materials, 18, 367-380 (2006)
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and