Documentos Principais
541761
Sigma-Aldrich
Copper bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Copper(II) (6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate), Cu(FOD)2
About This Item
Fórmula linear:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Número CAS:
Peso molecular:
653.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
chave InChI
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
Descrição geral
Atomic number of base material: 29 Copper
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.