Documentos Principais
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.313,00
1 G
R$ 3.754,00
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.313,00
1 G
R$ 3.754,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2Br2F6
Número CAS:
Peso molecular:
371.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
chave InChI
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)