Documentos Principais
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
191-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
chave InChI
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)