539821
2-Methylpropane
99.995%
Sinônimo(s):
Isobutane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.01 (21 °C, vs air)
pressão de vapor
72.2 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
99.995%
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
8.3 %
pb
−12 °C (lit.)
pf
−160 °C (lit.)
densidade
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-117.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)