Key Documents
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
257.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
38-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
chave InChI
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)