Key Documents
538817
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
62-66 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-8-4-7-11(9-12)13(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,18H
chave InChI
KRMIEGLFYDWJOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)