Documentos Principais
537977
Sigma-Aldrich
4-Ethyl benzenesulfonyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Chlorosulfo-2Ar functionalized silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
1.0 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
chave InChI
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This gel can be used to immobilize alcohols and scavenge nucleophiles, as well as for “catch and release” applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)