310743
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- An anionic chromophore in capillary electrophoresis[2].
- An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?