Documentos Principais
537209
Sigma-Aldrich
2-Chlorocinnamoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H/b6-5+
chave InChI
ZAUFNZFFWDQKPL-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)