Key Documents
537195
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC10H6Br
Número CAS:
Peso molecular:
225.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
chave InChI
VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup