Documentos
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
81-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
chave InChI
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1