8.01268
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
150.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
205-268-4
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
forma
crystals
pf
127-130 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
chave InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2