Documentos Principais
536016
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
51-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
chave InChI
GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Toshio Mori et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123831-123831 (2020-12-02)
We previously identified a cytochrome P450 (CYP) derived from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium as involved in degradation of acetamiprid, a neonicotinoid (NEO) insecticide. In the present study, we investigated biodegradation of other NEOs by P. chrysosporium, and attempted to