Key Documents
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
248-252 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
chave InChI
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)