Documentos Principais
535508
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 228,00
25 G
R$ 319,00
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 228,00
25 G
R$ 319,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12ClNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
128-131 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
chave InChI
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD