Documentos
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetone deuterate
≥99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Hexafluoro-2-propanone deuterate
About This Item
Fórmula linear:
CF3COCF3 · 1.6D2O
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
104-108 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
chave InChI
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
Descrição geral
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Aplicação
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) may be used as NMR solvent to record 13C-NMR spectra of aliphatic polyamides.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)