Documentos Principais
534447
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11-Octaisobutyltetracyclo[7.3.3.15,11]octasiloxane-endo-3,7-diol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H74O13Si8
Número CAS:
Peso molecular:
891.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
97%
pf
85-89 °C (lit.)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)