Documentos Principais
525138
Sigma-Aldrich
2-Fluoroethyl chloroformate
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.051,00
R$ 1.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.051,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH2CH2F
Número CAS:
Peso molecular:
126.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
0.83 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
131-135 °C (lit.)
densidade
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2
chave InChI
FOHSVPIFZASOED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoroethyl chloroformate is an alkyl fluorinated building block.
Aplicação
2-Fluoroethyl chloroformate may be used to synthesize 3-fluoroethylurethan derivatives.[1]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58.89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Notes-Synthesis and Investigation of Organic Fluorine Compounds. XXII. The Preparation of Newer 2-Fluoroethylurethan Derivatives.
Olah G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 22(8), 979-980 (1957)