densidade de vapor
5.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
98-99 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCO
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?