Documentos Principais
533785
Sigma-Aldrich
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Tolan-d10
About This Item
Fórmula linear:
C6D5C≡CC6D5
Número CAS:
Peso molecular:
188.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
170 °C/19 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)