533637
4-Bromo-2-methoxyphenol
98%
Sinônimo(s):
4-Bromoguaiacol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
34-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3