Documentos Principais
643882
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)isoxazole, 3,5-Dimethylisoxazoleboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.045,00
R$ 1.045,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.045,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H18BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
223.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.045,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
95-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
chave InChI
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)