Documentos Principais
533270
Sigma-Aldrich
Heptylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
244.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.965 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
VXDZQIGAXDFZGH-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)