510726
2-Cyanobenzophenone
97%
Sinônimo(s):
2-Benzoylbenzonitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
82-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO/c15-10-12-8-4-5-9-13(12)14(16)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
chave InChI
XPBIJHFBORWDCM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3