Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H8O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
BJEWLOAZFAGNPE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?