Ensaio
95%
contém
3000 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
Impurezas
≤2% poly(1-vinylnaphthalene)
índice de refração
n20/D 1.653 (lit.)
p.e.
135-138 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
chave InChI
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?