Documentos
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
209 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
chave InChI
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup