Documentos Principais
530166
Sigma-Aldrich
N-Z-S-phenyl-L-cysteine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
331.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −55°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
94-97 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CSc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4S/c19-16(20)15(12-23-14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
chave InChI
ISBOGFMUFMJWEP-HNNXBMFYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)