Documentos Principais
529982
Sigma-Aldrich
2-Iodobiphenyl
96%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.260,00
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.260,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4l
Número CAS:
Peso molecular:
280.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.662 (lit.)
p.e.
300 °C (lit.)
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Iodobiphenyl is an ortho-halogenated biphenyl that can be synthesized from 2-aminobiphenyl.[1]
Aplicação
2-Iodobiphenyl may be used in the synthesis of dibenziodolium tosylate by reacting with hydroxy(tosyloxy)iodo] benzene in acetonitrile.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Dicyclic Hydrocarbons. I. 2-Aklylbiphenyls.
Goodman IA and Wise PH.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3076-3079 (1950)
[Hydroxy (tosyloxy) iodo] benzene, a versatile reagent for the mild oxidation of aryl iodides at the iodine atom by ligand transfer.
Koser GF and Wettach RH.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1542-1543 (1980)
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are